Merck
HPLC Analysis of Alloisoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R
HPLC Analysis of Alloisoleucine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® R application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® R手性HPLC柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
产品编号
说明
价格
DL-别异亮氨酸
≥99.0%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC R, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (13024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; (40:60, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 210 nm