Merck
HPLC Analysis of 5-Methyl-5-Phenylhydantoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
HPLC Analysis of 5-Methyl-5-Phenylhydantoin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® V 手性 HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準品
产品编号
说明
价格
5-甲基-5-苯基乙内酰脲
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
ethanol
flow rate
1.5 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
4 mg/mL in methanol