Merck
HPLC Analysis of 4-Methyl-5-Phenyl-2-Oxazolidone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG
HPLC Analysis of 4-Methyl-5-Phenyl-2-Oxazolidone Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® TAG application for HPLC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
Astec® CHIROBIOTIC® TAG 手性 HPLC色谱 柱
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
標準
产品编号
说明
价格
(4S,5R)-(-)-4-甲基-5-苯基-2-噁唑啉酮
99%
(4R,5S)-(+)-4-甲基-5-苯基-2-噁唑啉酮
99%
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC TAG, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (14024AST)
mobile phase
methanol
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
23 °C
detector
UV, 230 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in methanol