Merck
US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
US EPA Method 608/8081/OLM04.2 PEST: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity-1701 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis suitable for GC
材料
分析柱
产品编号
说明
价格
SPB®-608
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SPB®-608
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50
Equity -1701 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Equity -1701 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
Equity -1701 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
SLB ®-5 ms 毛细管 GC 色谱柱
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
推薦
产品编号
说明
价格
聚酰亚胺密封树脂
pkg of 5 g
標準
产品编号
说明
价格
氯丹(异构体混合物)
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
农药基质加标混标
in methanol (varied), PESTANAL®, analytical standard
毒杀芬 溶液
certified reference material, 1000 μg/mL in isooctane
EPA CLP 有机氯农药混标 CRM
certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: toluene (1:1), ampule of 1 mL
防護柱
产品编号
说明
价格
非极性熔融石英管
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
非极性熔融石英管
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
非极性熔融石英管
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
附屬品
产品编号
说明
价格
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
需要但未提供
产品编号
说明
价格
"Y" GlasSeal Connector, Borosilicate Glass
pkg of 1 ea
Y型 GlasSeal 连接头,熔融石英
pkg of 1 ea
Y型 GlasSeal 连接头,熔融石英
pkg of 3 ea
CONDITIONS
column
Equity-1701, 15 m × 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28343-U)
oven
100 °C, 25 °C/min to 280 °C
inj. temp.
225 °C
detector
ECD, 300 °C
carrier gas
hydrogen, 40 cm/sec constant
injection
2 μL, splitless (0.75 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
50 ppb of a 22 component chlorinated pesticide standard in n-hexane