返回
依斯卡合剂
别名:
氧化镁–碳酸钠 2:1
线性分子式:
2MgO · Na
2
CO
3
CAS号:
8007-09-8
Products
品牌
Supelco (1)
物质形态
纯度
质量水平
应用
特级
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
00166
依斯卡合剂,
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)