化驗
38-42% (Mg, complexometric)
形狀
powder
品質
for sulfur determination in carbon
雜質
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
損耗
≤0.5% loss on drying, 105 °C
正離子痕跡
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
forensics and toxicology
SMILES 字串
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1