返回
4-甲基伞形酮磷酸酯
别名:
4-甲基伞形基磷酸
经验公式(希尔记法):
C
10
H
9
O
6
P
CAS号:
3368-04-5
分子量:
256.15
EC 号:
222-137-7
Products
产品分类
substrates (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
分子量
物质形态
筛选产品
Showing 1-1 of 1
比较
货号
说明
价格
M8883
4-甲基伞形酮磷酸酯,
phosphatase substrate, fluorogenic, ≥98% (HPLC), powder