胰蛋白酶黄豆肉汤
别名:酪蛋白大豆肉汤(CASO)、大豆酪蛋白消化肉汤、TSB、胰蛋白酶大豆肉汤、大豆酪蛋白消化培养基(SCDM)
胰蛋白酶黄豆肉汤通常称为胰蛋白酶大豆肉汤或大豆酪蛋白消化肉汤,是一种用于微生物学研究的液体培养基。其主要用途包括检测无菌性,培养并富集苛养微生物。该肉汤由豆粕和酪蛋白的酶解物以及提供氨基酸和含氮化合物的蛋白胨组成。此外,它还含有氯化钠来维持渗透平衡以及葡萄糖来提供碳水化合物和能量。这种培养基还含有生物生长必不可少的维生素和矿物质。磷酸氢二钾属于一种维持酸碱平衡的缓冲剂。胰蛋白酶大豆肉汤被广泛用于培养各种需氧革兰氏阳性和革兰氏阴性菌、真菌、常规血液培养物和微生物生物膜。
产品
胰蛋白酶大豆肉汤在病原体检测中的应用
酪蛋白大豆肉汤又称酪蛋白-蛋白胨-豆粕-蛋白胨肉汤,是胰蛋白酶大豆肉汤的一种变体。它可用于检查非无菌保证的产品或制剂的无菌性。它们通过最大可能数 (MPN) 法来鉴定特定微生物和需氧菌落总数。这些肉汤可作为预富集培养基来检测 沙门氏菌 和产志贺毒素的 大肠杆菌等食源性病原体。
胰蛋白酶大豆肉汤在无菌检测中的应用
含中和剂 TLHC(含tween® 80、卵磷脂、组氨酸和胱氨酸)的胰蛋白酶大豆肉汤、2 倍浓缩胰蛋白酶大豆汤以及含tween® 80 的胰蛋白酶大豆汤可用于分离和培养苛养菌和酵母菌。
Vegitone胰蛋白酶黄豆肉汤
Vegitone胰蛋白酶黄豆肉汤是一种用植物蛋白胨代替酪蛋白的培养基,通常用于检测涉及霉菌和一些不常见细菌的无菌性。它不含动物源性成分。此外,它也是一种专为培养 链球菌而设计的非选择性富集培养基。如果培养过程中不希望涉及动物源性成分,那么Vegitone胰蛋白酶黄豆肉汤是一种理想选择。
清真胰蛋白酶大豆肉汤
清真胰蛋白酶大豆肉汤是一种经过认证的培养基,用于在禁止非清真产品(如猪肉衍生产品)的场合进行检测和生产。
Ecocult® 胰蛋白酶大豆肉汤
Ecocult® 胰蛋白酶大豆肉汤非常适合培养和分离苛氧菌、酵母菌及霉菌。它还可用于检测未灭菌的物质、制剂或产品和微生物计数。
大豆酪蛋白消化肉汤
双层包装的大豆酪蛋白消化肉汤可用作无菌检测的培养基,帮助鉴定需氧细菌和真菌。这种肉汤经膜过滤后使用或直接接种使用,在生物负载和无菌检测中起到重要作用。
胰蛋白酶大豆肉汤在食品中的应用
GranuCult®是一种改良胰蛋白酶大豆肉汤 (mTSB),用于富集红肉中的 大肠杆菌 和 沙门氏菌 。使用 mTSB 培养基可有效抑制90%的其他革兰氏阴性肠杆菌科细菌的生长。含有新生霉素的 GranuCult® 肉汤用于富集肠出血性 大肠杆菌 (EHEC),以及检测食品样本中的O157:H7型大肠杆菌。mTSB 肉汤选择性补充剂含有冻干的新生霉素钠盐,在培养 大肠杆菌 (O157:H7)时可有效抑制并发革兰氏阳性菌的生长。GranuCult® 用于颗粒化培养基以减少粉尘暴露和更好地脱水。
辐照灭菌的胰蛋白酶大豆肉汤
非动物源胰蛋白酶大豆肉汤、辐照胰蛋白酶大豆肉汤和γ-辐照酪蛋白大豆肉汤(CASO)可用于模拟无菌生产线中的无菌工艺流程或进行培养基填充试验。这些营养丰富的肉汤也非常适合培养苛养微生物。
NutriSelect® prime 胰蛋白酶大豆肉汤
NutriSelect® prime 胰酶大豆肉汤是一种可靠的清真培养基,用于生长和培养从检测样品中提取的各种微生物。它在科研以及食品、水和饮料的质量控制中都有应用。