等级
reagent grade
产品线
Vetec™
表单
solution
特点
RNase and DNase free
浓度
10 ×
适用性
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
SMILES字符串
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
TAE流动缓冲液是DNA琼脂糖凝胶电泳最常用的缓冲液,也可用于非变性RNA琼脂糖凝胶电泳。 双链DNA在TAE中比在其他缓冲液中运行更快,但也可能在延长的电泳过程中耗尽。 在延长的电泳过程中,缓冲液循环或缓冲液更换可以弥补较低的缓冲容量。 浓缩TAE缓冲液稀释后得到1× TAE缓冲液,加入40 mM醋酸三酯和1 mM EDTA,pH 8.3。 1× TAE缓冲液用于琼脂糖凝胶和作为流动缓冲液。 为了达到最大的分辨率,推荐电压小于5V/cm(电极单元间距离)。
制备说明
由经过生物技术性能认证的Trizma碱(T6066)和分子生物学试剂EDTA二钠盐(E5134)制备而成。溶液也含有醋酸(A6283);粉状混合物含Trizma醋酸(T1258)。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1