Merck
V900673
Sigma-Aldrich
酒石酸氢钠
Vetec, reagent grade, 98%
别名:
L(+)-酒石酸 单钠盐, 酒石酸 单钠盐, 重酒石酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
172.07
Beilstein:
6099125
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
等級
reagent grade
產品線
Vetec
化驗
98%
mp
253 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI 密鑰
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2