主要文件
V900518
Sigma-Aldrich
多聚蔗糖 400
Vetec, reagent grade
别名:
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
等级
reagent grade
产品线
Vetec
表单
powder
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于细胞分离和细胞器分离。
其他说明
一种非离子型合成蔗糖聚合物。
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)