Merck
V900070
Sigma-Aldrich
溴化钙 水合物
Vetec, reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CaBr2 · xH2O
CAS号:
分子量:
199.89 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
等级
reagent grade
产品线
Vetec
方案
98%
表单
powder or chunks
pH值(酸碱度)
5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES字符串
[H]O[H].Br[Ca]Br
InChI
1S/2BrH.Ca.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NQMKEZBQFUTOQC-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)