Key Documents
1466506
USP
硝酸甘油的丙二醇标准液
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
三硝酸甘油酯 溶液, 稀释的三硝酸甘油酯, 稀释的硝酸甘油, 1,2,3-丙三醇 1,2,3-三硝酸酯 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H5N3O9
分子量:
227.09
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
nitroglycerin
形狀
solution
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Nitroglycerin in propylene glycol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Diluted Nitroglycerin
  • Nitroglycerin Injection
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
217.4 °F - closed cup
閃點(°C)
103 °C - closed cup