API 家族
diclofenac
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KPHWPUGNDIVLNH-UHFFFAOYSA-M
基因資訊
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
双氯芬酸钠是一种非甾体抗炎药(NSAID)双氯芬酸的钠盐。它通过抑制环氧合酶活性来防止与疼痛、炎症和发烧有关的前列腺素的合成。
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
双氯芬酸钠USP 参考标准品适用于指定USP 药典质量测试和分析。
还用于制备酸级标准(acid stage standard)、标准、标准储备、敏感性和系统适用性溶液,用于根据美国药典 (USP) 的以下专论,通过液相色谱和紫外检测器进行检测、杂质分析、鉴定和性能测试:
还用于制备酸级标准(acid stage standard)、标准、标准储备、敏感性和系统适用性溶液,用于根据美国药典 (USP) 的以下专论,通过液相色谱和紫外检测器进行检测、杂质分析、鉴定和性能测试:
- 双氯芬酸钠
- 双氯芬酸钠延迟释放片
- 双氯芬酸钠缓释片
- 双氯芬酸钠外用溶液
- 双氯芬酸钠和迷索前列醇延迟释放片
生化/生理作用
标准NSAID和环加氧酶(COX)抑制剂。主要代谢物是4′-羟基二苯甲酸和5′-羟基二氯芬酸。已被用作CYP2C9的选择性底物。
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Adaptation of a color reaction for spectrophotometric determination of diclofenac sodium and piroxicam in pure form and in pharmaceutical formulations
Analytical Letters, 37(6), 1151-1162 (2004)
Diclofenac Sodium Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia, 40(6), 1350-1350 (2016)
Diclofenac Sodium and Misoprostol Delayed-Release Tablets
United States Pharmacopeia, 43(5), 1353-1353 (2023)
Diclofenac Sodium
United States Pharmacopeia, 42(4), 1347-1347 (2020)
Simultaneous estimation of paracetamol, chlorzoxazone and diclofenac sodium in pharmaceutical formulation by a novel HPLC method
Acta Pharmaceutica Suecica, 49(2) (2007)