Merck
1181302
USP
右旋糖
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
D -(+)-葡萄糖, 葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O6
CAS号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
dextrose
製造商/商標名
USP
mp
150-152 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
葡萄糖 USP 参考标准仅用于指定质量测试和分析。
还可用于制备标准和系统适用性溶液,用于根据以下美国药典(USP)各论进行分析和鉴定测试:
  • 葡萄糖
  • 葡萄糖赋形剂
  • 脂质葡萄糖
  • 半乳糖
  • 葡萄糖结合剂 (Dextrates)
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Dextrose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(6), 1321-1321 (2020)
Galactose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2020)
Dextrates
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(1), 5742-5742 (2018)
Dextrose Excipient
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(5), 5743-5743 (2020)
Liquid Glucose
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 49(1), 5788-5788 (2019)
相关内容
Separation of Sucrose; Maltose; Maltotriose