Merck
SY3H996B941C
Synthonix Corporation
2-chloro-4-methylquinolin-7-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.63
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChI key
DLMSIBVCSQBHEC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78665.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78665.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)