Merck
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
199.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
InChI key
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)