Merck
SY3H990F83C3
Synthonix Corporation
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
181.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2Cl2OS/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H
InChI key
BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/40558.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)