Merck
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
162.17
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
InChI key
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)