Merck
SY3H98B97776
Synthonix Corporation
2,2-difluoro-2-phenylethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
157.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,2-difluoro-2-phenylethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c9-8(10,6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,11H2
InChI key
FZUZAXBAUSXGAV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/24253.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)