Merck
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
200.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI key
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)