Merck
SY3H98B9743C
Synthonix Corporation
Bis(triisopropylsilyl)amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
329.72
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
bis(triisopropylsilyl)amine
Inchi Code
1S/C18H43NSi2/c1-13(2)20(14(3)4,15(5)6)19-21(16(7)8,17(9)10)18(11)12/h13-19H,1-12H3
InChI key
KEBQKMFRRCSNFD-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74388.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/74388.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)