Merck
SY3H95ECD7E0
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-8-4-3-6-12(8)7-5-11-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
KFLBCJVZIOWQAO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14853.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14853.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)