Merck
SY3H95E5DE34
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-phenylbutanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
243.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-4-phenylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)
InChI key
DJQJKQPODCNTSE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65537.html
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65537.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)