Merck
SY3H95E5DE01
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-phenylchroman-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
303.16
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-bromo-4-phenyl-2-chromanone
Inchi Code
1S/C15H11BrO2/c16-11-6-7-14-13(8-11)12(9-15(17)18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H,9H2
InChI 密鑰
KFKFQGCDFMGUCH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64105.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64105.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)