Merck
SY3H94E1CB36
Synthonix Corporation
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.50 M in THF
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
294.46
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
bromo[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]zinc
Inchi Code
1S/C9H9O2.BrH.Zn/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8;;/h4-7H,2H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
CYJKOKZYUACUHZ-UHFFFAOYSA-M
储存温度
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73216.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)