Merck
SY3H7CF2B573
Synthonix Corporation
(S)-2-(((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)carbamoyl)benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
439.42
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(S)-2-(((2-oxo-3-(4-(3-oxomorpholino)phenyl)oxazolidin-5-yl)methyl)carbamoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C22H21N3O7/c26-19-13-31-10-9-24(19)14-5-7-15(8-6-14)25-12-16(32-22(25)30)11-23-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(28)29/h1-8,16H,9-13H2,(H,23,27)(H,28,29)/t16-/m0/s1
InChI key
OXEFOWVRNIRGLF-INIZCTEOSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66668.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66668.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)