Merck
SY3H7CF2903B
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-isopropoxypyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
172.61
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-chloro-4-isopropoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-6-3-4-9-7(8)10-6/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
NWKPCTJWFJSBAY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63876.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63876.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)