Merck
SY3H7CF28E27
Synthonix Corporation
8-Bromochromane
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
213.07
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
8-bromochromane
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
InChI key
YJOORJDFGHETSS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63715.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63715.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)