Merck
SY3H6E415620
Synthonix Corporation
(2-Methylbut-3-yn-2-yl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
InChI key
HSLRPBYCTLRWGL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/64383.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64383.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)