Merck
SY3H6E4148AE
Synthonix Corporation
(1R,2S)-2-(methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.13
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(1R,2S)-2-(methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-10-6(9)4-2-3(4)5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
InChI key
IRRAJLZEAOBJIV-DMTCNVIQSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60222.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)