Merck
SY3H6E413218
Synthonix Corporation
4-Dimethylamino-o-tolualdehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
163.22
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
4-(dimethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-6-10(11(2)3)5-4-9(8)7-12/h4-7H,1-3H3
InChI key
XZWMCPUAUNHGPF-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67269.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/67269.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)