Merck
SY3H6E41226C
Synthonix Corporation
4-(Dimethylamino)nicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
166.18
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-(dimethylamino)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10(2)7-3-4-9-5-6(7)8(11)12/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
SGDPQPBBDRJLJY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63178.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63178.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)