Merck
SY3H6E41225D
Synthonix Corporation
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
112.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C3H6F2O2/c4-3(5,1-6)2-7/h6-7H,1-2H2
InChI key
AMCKYDINHDOOCB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63088.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63088.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)