Merck
SY3H6E41108E
Synthonix Corporation
4-Bromo-3-iodobenzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
326.92
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-3-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
VRRRMWPFDXNFBX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67829.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67829.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)