Merck
SY3H6E411089
Synthonix Corporation
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H7BrFN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI key
BAFXXIVSWGQMMI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67797.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67797.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)