Merck
SY3H6E40FA0A
Synthonix Corporation
7-Bromonaphthalen-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
222.08
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
7-bromo-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C10H8BrN/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6H,12H2
InChI key
MOCBIPDSFWDYOJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62031.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)