Merck
SY3H5815F9B8
Synthonix Corporation
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(4-methyl-1-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14N2O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
JCXZKUZXVQKENT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24200.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24200.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)