Merck
SY3H5815F8B2
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-diiodobenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
347.9
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-fluoro-1,4-diiodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3FI2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI key
IQTKOCIDYDYDSB-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to gary to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/3631.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3631.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)