Merck
SY3H5815F67B
Synthonix Corporation
(5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
174.37
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
5-chloro-2-fluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
InChI key
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
0.96
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2202.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2202.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)