Merck
SY3H5815F580
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloroisonicotinic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
236.45
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
YRPRNBZLQPBYDS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
https://synthonix.com/26174.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/26174.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)