Merck
SY3H5815F554
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
221.48
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10/h2-3,10H,1H3
InChI key
IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/25221.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25221.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)