Merck
SY3H5815F552
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
191
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
QLXASFJHUCKEHU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/25193.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25193.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)