Merck
SY3H580D8AA5
Synthonix Corporation
cis-hexahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
126.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(3aR,6aS)-tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-5(3H)-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-7-1-5-3-9-4-6(5)2-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
InChI key
YNDZEULKVPLNDE-OLQVQODUSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/59788.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59788.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)