Merck
SY3H3D6811B5
Synthonix Corporation
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
208.1
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3-nitro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O3/c7-6(8,9)3-1-4(11(13)14)5(12)10-2-3/h1-2H,(H,10,12)
InChI key
JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown or Yellow-green Solid
Product Link
https://synthonix.com/41843.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41843.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)