Merck
SY3H3D680611
Synthonix Corporation
Methyl 2-(benzylamino)acetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
179.22
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl (benzylamino)acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-13-10(12)8-11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
UAWVZBDVSNLPDT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/52944.html
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52944.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)