Merck
SY3H3D6802BD
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
169.16
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Lump - Liquid / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/48964.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48964.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)