Merck
SY3H3D67FE7A
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.59
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI key
ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48662.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/48662.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)