Merck
SY3H3D67FDA8
Synthonix Corporation
2-Methyl-4-(trimethylsilyl)but-3-yn-2-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
156.3
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
2-methyl-4-(trimethylsilyl)-3-butyn-2-ol
Inchi Code
1S/C8H16OSi/c1-8(2,9)6-7-10(3,4)5/h9H,1-5H3
InChI 密鑰
UXOWFNWZWBCLDN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47166.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47166.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)