Merck
SY3H3D67FBCF
Synthonix Corporation
Methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
127.14
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-cyano-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h1-3H3
InChI key
TZPHOIMASXVLQZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43383.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43383.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)